3-Cyano-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC446086-1G PC446086-5G
APOSPC446086-1GEA 115 EUR
APOSPC446086-1G APOSPC446086-5G
3-Cyano-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan 95+%
3-Cyano-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan
Formula: C₇H₄F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00525589
Núm. CAS: 1053656-28-2