5-Chloro-3-(3-fluorophenyl)-1,2,4-thiadiazole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC446089-1G PC446089-5G
APOSPC446089-1GEA 192 EUR
APOSPC446089-1G APOSPC446089-5G
5-Chloro-3-(3-fluorophenyl)-1,2,4-thiadiazole 95+%
5-Chloro-3-(3-fluorophenyl)-1,2,4-thiadiazole
Formula: C₈H₄ClFN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052448
Núm. CAS: 138426-26-3