2-Bromo-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Bromo-5-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC446133-1G PC446133-5G
APOSPC446133-1GEA 92.8 EUR
APOSPC446133-1G APOSPC446133-5G
2-Bromo-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 95+%
2-Bromo-5-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrClFO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185361
Núm. CAS: 771-67-5