4-Chloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC446151-1G PC446151-5G
APOSPC446151-1GEA 115 EUR
APOSPC446151-1G APOSPC446151-5G
4-Chloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride 95+%
4-Chloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃Cl₂FO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09859891
Núm. CAS: 942035-77-0