(3,5-Difluoropyridin-2-yl)methanol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC446167-1G PC446167-5G
APOSPC446167-1GEA 122 EUR
APOSPC446167-1G APOSPC446167-5G
(3,5-Difluoropyridin-2-yl)methanol 95+%
(3,5-Difluoropyridin-2-yl)methanol
Formula: C₆H₅F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520700
Núm. CAS: 1065267-14-2