(3-Fluorophenoxy)acetonitrile 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC446175-10G PC446175-1G PC446175-5G
APOSPC446175-10GEA 248 EUR
APOSPC446175-10G APOSPC446175-1G APOSPC446175-5G
(3-Fluorophenoxy)acetonitrile 95+%
(3-Fluorophenoxy)acetonitrile
Formula: C₈H₆FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09928980
Núm. CAS: 135290-20-9