3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC446186-1G
APOSPC446186-1GEA 608 EUR
APOSPC446186-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide 95+%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide
Formula: C₇H₄ClF₃N₂O
MW: 224,568 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00231793
Núm. CAS: 338758-69-3