α-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4462-1G PC4462-5G PC4462-250MG
APOSPC4462-1GEA 89.9 EUR
APOSPC4462-1G APOSPC4462-5G APOSPC4462-250MG
α-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
α-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₁₀F₃N
Pto. Ebullición: 68…72 °C (7,8 mm Hg)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038876
Núm. CAS: 273384-78-4