2-Chloro-4,6-difluorophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4464-1G PC4464-250MG PC4464-5G
APOSPC4464-1GEA 58 EUR
APOSPC4464-1G APOSPC4464-250MG APOSPC4464-5G
2-Chloro-4,6-difluorophenol
2-Chloro-4,6-difluorophenol
Formula: C₆H₃ClF₂O
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11501032
Núm. CAS: 2267-99-4