Triphenylsulphonium nonaflate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4472-1G PC4472-250MG PC4472-5G
APOSPC4472-1GEA 339 EUR
APOSPC4472-1G APOSPC4472-250MG APOSPC4472-5G
Triphenylsulphonium nonaflate 99%
Triphenylsulphonium nonaflate
Photoinitiator/photoacid generator
Formula: C₁₈H₁₅S·C₄F₉O₃S
MW: 562,468 g/mol
Pto. de fusión: 84…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683476
Núm. CAS: 144317-44-2