Trifluoropyruvic acid monohydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoic acid hydrate, 2,2-Dihydroxy-3,3,3-trifluoropropanoic acid monohydrate
PC4477-5G PC4477-25G
APOSPC4477-5GEA 342 EUR
APOSPC4477-5G APOSPC4477-25G
Trifluoropyruvic acid monohydrate
Trifluoropyruvic acid monohydrate
Formula: C₃HF₃O₃·H₂O
MW: 160,049 g/mol
Pto. de fusión: 122…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038370
Núm. CAS: 10321-14-9
UN: 1759
ADR: 8,III