6-Bromo-7-fluoroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC448001-1G PC448001-10G PC448001-5G
APOSPC448001-1GEA 120 EUR
APOSPC448001-1G APOSPC448001-10G APOSPC448001-5G
6-Bromo-7-fluoroquinoline
6-Bromo-7-fluoroquinoline
Formula: C₉H₅BrFN
MW: 226,045 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13181511
Núm. CAS: 127827-52-5