4-Bromo-1-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Bromo-1-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC448007-1G PC448007-25G PC448007-5G
APOSPC448007-1GEA 87 EUR
APOSPC448007-1G APOSPC448007-25G APOSPC448007-5G
4-Bromo-1-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
4-Bromo-1-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formula: C₉H₁₀BrF₃N₂
MW: 283,088 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24448783
Núm. CAS: 1437794-36-9