3-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC448010-1G PC448010-250MG
APOSPC448010-1GEA 125 EUR
APOSPC448010-1G APOSPC448010-250MG
3-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine 95%
3-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Formula: C₆H₆F₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12405788
Núm. CAS: 947249-14-1