Ethyl 4-fluoropiperidine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC448012-1G PC448012-5G
APOSPC448012-1GEA 128 EUR
APOSPC448012-1G APOSPC448012-5G
Ethyl 4-fluoropiperidine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Ethyl 4-fluoropiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Formula: C₈H₁₄FNO₂·ClH
MW: 211,662 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09880187
Núm. CAS: 845909-49-1