2-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC448018-5G
APOSPC448018-5GEA 156 EUR
APOSPC448018-5G
2-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
2-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₅FO₂
MW: 140,112 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11110191
Núm. CAS: 103438-86-4