5-(Trifluoromethoxy)pyridin-2-amine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC448054-1G PC448054-100MG
APOSPC448054-1GEA 986 EUR
APOSPC448054-1G APOSPC448054-100MG
5-(Trifluoromethoxy)pyridin-2-amine 96%
5-(Trifluoromethoxy)pyridin-2-amine
Formula: C₆H₅F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19690149
Núm. CAS: 1221171-88-5