tert-Butyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC448058-1G PC448058-250MG
APOSPC448058-1GEA 982 EUR
APOSPC448058-1G APOSPC448058-250MG
tert-Butyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate
tert-Butyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₁₂H₁₄F₃NO₂
MW: 261,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08274733
Núm. CAS: 1485729-20-1