7-Bromo-5-fluoro-1H-Benzotriazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC448209-1G PC448209-100MG PC448209-250MG
APOSPC448209-1GEA 519 EUR
APOSPC448209-1G APOSPC448209-100MG APOSPC448209-250MG
7-Bromo-5-fluoro-1H-Benzotriazole 95%
7-Bromo-5-fluoro-1H-Benzotriazole
Formula: C₆H₃BrFN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29127456
Núm. CAS: 937013-96-2