2-(4-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4484-1G PC4484-5G
APOSPC4484-1GEA 105 EUR
APOSPC4484-1G APOSPC4484-5G
2-(4-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(4-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formula: C₁₅H₁₁FN₂OS·BrH
MW: 367,236 g/mol
Pto. de fusión: 205…210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458094
Núm. CAS: 1211182-74-9