2-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4485-1G PC4485-5G
APOSPC4485-1GEA 279 EUR
APOSPC4485-1G APOSPC4485-5G
2-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formula: C₁₆H₁₀BrF₃N₂OS·BrH
MW: 496,14 g/mol
Pto. de fusión: 235…240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458095
Núm. CAS: 1210389-46-0