2-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(2-Chloro-3,5-difluorophenyl)methanol
PC44896-1G
PC44896-250MG
PC44896-5G
APOSPC44896-1GEA
58
EUR
APOSPC44896-1G
APOSPC44896-250MG
APOSPC44896-5G
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol
Formula:
C₇H₅ClF₂O MW: 178,564 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28520352 Núm. CAS: 1785519-54-1 |