2-Chloro-4,6-difluorobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC44900-1G PC44900-5G
APOSPC44900-1GEA 26.1 EUR
APOSPC44900-1G APOSPC44900-5G
2-Chloro-4,6-difluorobenzoic acid 95%
2-Chloro-4,6-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,547 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16250104
Núm. CAS: 1242339-67-8