1-(2-Fluoroethyl)piperazine dihydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC449008-1G PC449008-5G
APOSPC449008-1GEA 55.1 EUR
APOSPC449008-1G APOSPC449008-5G
1-(2-Fluoroethyl)piperazine dihydrochloride 98%
1-(2-Fluoroethyl)piperazine dihydrochloride
Formula: C₆H₁₃FN₂·2ClH
MW: 205,101 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21602355
Núm. CAS: 1089279-64-0