2-Chloro-4,6-difluorobenzene boronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC44901-1G
PC44901-250MG
APOSPC44901-1GEA
522
EUR
APOSPC44901-1G
APOSPC44901-250MG
2-Chloro-4,6-difluorobenzene boronic acid 95%
2-Chloro-4,6-difluorobenzene boronic acid
Formula:
C₆H₄BClF₂O₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD18415645 Núm. CAS: 1373393-48-6 |