2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-yl]-2-oxo-acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC44903-1G PC44903-250MG
APOSPC44903-1GEA 865 EUR
APOSPC44903-1G APOSPC44903-250MG
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-yl]-2-oxo-acetic acid 95%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-yl]-2-oxo-acetic acid
Formula: C₇H₅F₃N₂O₃
MW: 222,121 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 2141373-00-2