Heptafluoro-2-naphthol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4492-250MG PC4492-1G
APOSPC4492-250MGEA 243 EUR
APOSPC4492-250MG APOSPC4492-1G
Heptafluoro-2-naphthol 95%
Heptafluoro-2-naphthol
Formula: C₁₀HF₇O
Pto. de fusión: 120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143689
Núm. CAS: 727-49-1