[3-(Perfluoroisopropoxy)prop-1-yl]trichlorosilane
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4497-25G PC4497-5G
APOSPC4497-25GEA 0 EUR
APOSPC4497-25G APOSPC4497-5G
[3-(Perfluoroisopropoxy)prop-1-yl]trichlorosilane
[3-(Perfluoroisopropoxy)prop-1-yl]trichlorosilane
Formula: C₆H₆Cl₃F₇OSi
Pto. Ebullición: 85…87 °C (35 mm Hg)
Densidad: 1,497 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045135
Núm. CAS: 15538-93-9
UN: 2987
ADR: 8,II