2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450007-1G PC450007-250MG PC450007-5G
APOSPC450007-1GEA 0 EUR
APOSPC450007-1G APOSPC450007-250MG APOSPC450007-5G
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
Formula: C₄H₇F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09944516
Núm. CAS: 359821-38-8