1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450011-1G PC450011-250MG
APOSPC450011-1GEA 0 EUR
APOSPC450011-1G APOSPC450011-250MG
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)benzene
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₉H₉F₃
Pto. Ebullición: 52 °C (6 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24842561
Núm. CAS: 27190-70-1
UN: 1993
ADR: 3,III