3,4-Dichloro-1,1,1,3-tetrafluorobutane
Proveedor: Apollo Scientific
PC450022-25G
PC450022-5G
APOSPC450022-25GEA
372
EUR
APOSPC450022-25G
APOSPC450022-5G
3,4-Dichloro-1,1,1,3-tetrafluorobutane
3,4-Dichloro-1,1,1,3-tetrafluorobutane
Formula:
C₄H₄Cl₂F₄ MW: 198,974 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18074324 Núm. CAS: 1227947-61-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...