6-Chloro-2,3-difluorobenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
PC450023-1G PC450023-250MG
APOSPC450023-1GEA 880 EUR
APOSPC450023-1G APOSPC450023-250MG
6-Chloro-2,3-difluorobenzotrifluoride
6-Chloro-2,3-difluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂ClF₅
MW: 216,536 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12922577
Núm. CAS: 1208076-15-6