Ethyl 2,2-difluoro-2-(3,4-dichlorophenyl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
PC450025-250MG PC450025-1G
APOSPC450025-250MGEA 139 EUR
APOSPC450025-250MG APOSPC450025-1G
Ethyl 2,2-difluoro-2-(3,4-dichlorophenyl)acetate
Ethyl 2,2-difluoro-2-(3,4-dichlorophenyl)acetate
Formula: C₁₀H₈Cl₂F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01937334
Núm. CAS: 56177-76-5