Ethyl 2,2-difluoro-2-(2-methylphenyl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
PC450026-1G PC450026-25G PC450026-5G
APOSPC450026-1GEA 109 EUR
APOSPC450026-1G APOSPC450026-25G APOSPC450026-5G
Ethyl 2,2-difluoro-2-(2-methylphenyl)acetate
Ethyl 2,2-difluoro-2-(2-methylphenyl)acetate
Formula: C₁₁H₁₂F₂O₂
MW: 214,209 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16250756
Núm. CAS: 698378-71-1