6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Fluoro-1-isoindolinone, 6-Fluoroisoindolin-1-one
PC450035-1G
APOSPC450035-1GEA 139 EUR
APOSPC450035-1G
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formula: C₈H₆FNO
MW: 151,138 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09701283
Núm. CAS: 340702-10-5