(1-Fluoroprop-1-en-1-yl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
PC450040-100MG PC450040-250MG
APOSPC450040-100MGEA 139 EUR
APOSPC450040-100MG APOSPC450040-250MG
(1-Fluoroprop-1-en-1-yl)benzene
(1-Fluoroprop-1-en-1-yl)benzene
Formula: C₉H₉F
MW: 136,166 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22377929
Núm. CAS: 75321-94-7