4-(2-Fluoroethyl)piperidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC450041-100MG
PC450041-250MG
APOSPC450041-100MGEA
139
EUR
APOSPC450041-100MG
APOSPC450041-250MG
4-(2-Fluoroethyl)piperidine hydrochloride
4-(2-Fluoroethyl)piperidine hydrochloride
Formula:
C₇H₁₄FN·ClH MW: 167,652 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD27918502 Núm. CAS: 184044-25-5 |