Hexakis(3-fluoropropoxy)phosphazene
Proveedor: Apollo Scientific
PC450048-1G PC450048-250MG
APOSPC450048-1GEA 1070 EUR
APOSPC450048-1G APOSPC450048-250MG
Hexakis(3-fluoropropoxy)phosphazene
Hexakis(3-fluoropropoxy)phosphazene
Formula: C₁₈H₃₆F₆N₃O₆P₃
MW: 597,407 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20489426
Núm. CAS: 1346521-36-5