3-(Trifluoromethyl)phenyl fluorosulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC450050-100MG PC450050-250MG
APOSPC450050-100MGEA 109 EUR
APOSPC450050-100MG APOSPC450050-250MG
3-(Trifluoromethyl)phenyl fluorosulphonate
3-(Trifluoromethyl)phenyl fluorosulphonate
Formula: C₇H₄F₄O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24842695
Núm. CAS: 1417220-63-3