Perfluoro-2-propanesulphonyl fluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC450051-1G PC450051-5G
APOSPC450051-1GEA 354 EUR
APOSPC450051-1G APOSPC450051-5G
Perfluoro-2-propanesulphonyl fluoride 97%
Perfluoro-2-propanesulphonyl fluoride
Formula: C₃F₈O₂S
MW: 252,083 g/mol
Pto. Ebullición: 34…40 °C
Pto. de fusión: –59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20489409
Núm. CAS: 14856-91-8
UN: 3265
ADR: 8,II