Ethyl 2,2-difluorohex-3-enoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC450054-1G PC450054-250MG
APOSPC450054-1GEA 865 EUR
APOSPC450054-1G APOSPC450054-250MG
Ethyl 2,2-difluorohex-3-enoate
Ethyl 2,2-difluorohex-3-enoate
Formula: C₈H₁₂F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23704335
Núm. CAS: 1346523-54-3