4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
PC450056-1G PC450056-250MG
APOSPC450056-1GEA 272 EUR
APOSPC450056-1G APOSPC450056-250MG
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-one
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-one
Formula: C₆H₆F₆N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26408135
Núm. CAS: 281189-80-8