Potassium trifluoro(pentafluoroethyl)borate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450058-1G PC450058-5G
APOSPC450058-1GEA 193 EUR
APOSPC450058-1G APOSPC450058-5G
Potassium trifluoro(pentafluoroethyl)borate
Potassium trifluoro(pentafluoroethyl)borate
Formula: C₂BF₈·K
Pto. de fusión: 287 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17214187
Núm. CAS: 476639-90-4