Ethyl 2,2-difluoro-3-hydroxyhexanoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC450060-1G PC450060-250MG
APOSPC450060-1GEA 865 EUR
APOSPC450060-1G APOSPC450060-250MG
Ethyl 2,2-difluoro-3-hydroxyhexanoate
Ethyl 2,2-difluoro-3-hydroxyhexanoate
Formula: C₈H₁₄F₂O₃
MW: 196,192 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16749399
Núm. CAS: 156544-72-8