2,2-Difluorocyclooctan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
PC450061-100MG PC450061-250MG
APOSPC450061-100MGEA 147 EUR
APOSPC450061-100MG APOSPC450061-250MG
2,2-Difluorocyclooctan-1-one
2,2-Difluorocyclooctan-1-one
Formula: C₈H₁₂F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24698073
Núm. CAS: 1435806-60-2