4-Bromo-1,1-difluorocyclohexane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450063-1G PC450063-250MG
APOSPC450063-1GEA 575 EUR
APOSPC450063-1G APOSPC450063-250MG
4-Bromo-1,1-difluorocyclohexane
4-Bromo-1,1-difluorocyclohexane
Formula: C₆H₉BrF₂
MW: 199,036 g/mol
Pto. Ebullición: 49…50 °C (11 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189572
Núm. CAS: 1196156-51-0