1H,2H-1-Chloroperfluorocyclobutane
Proveedor: Apollo Scientific
PC450071-1G PC450071-250MG
APOSPC450071-1GEA 473 EUR
APOSPC450071-1G APOSPC450071-250MG
1H,2H-1-Chloroperfluorocyclobutane
1H,2H-1-Chloroperfluorocyclobutane
Formula: C₄H₂ClF₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23134584
Núm. CAS: 1403667-45-7