2-Chloro-2,2-difluoro-N-(2'-hydroxyphenyl)acetamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC450073-1G PC450073-5G
APOSPC450073-1GEA 125 EUR
APOSPC450073-1G APOSPC450073-5G
2-Chloro-2,2-difluoro-N-(2'-hydroxyphenyl)acetamide
2-Chloro-2,2-difluoro-N-(2'-hydroxyphenyl)acetamide
Formula: C₈H₆ClF₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18072172
Núm. CAS: 1309602-47-8