3-(Bromodifluoromethyl)-5-phenyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
PC450074-1G PC450074-5G
APOSPC450074-1GEA 285 EUR
APOSPC450074-1G APOSPC450074-5G
3-(Bromodifluoromethyl)-5-phenyl-1H-pyrazole
3-(Bromodifluoromethyl)-5-phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₇BrF₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19442114
Núm. CAS: 1355046-54-6