(S)-1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanamine hydrochloride
PC450076-1G PC450076-250MG
APOSPC450076-1GEA 1020 EUR
APOSPC450076-1G APOSPC450076-250MG
(S)-1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
(S)-1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₂FNO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16295037
Núm. CAS: 1980007-86-0